2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12083-1G OR12083-250MG
APOSOR12083-1GEA 57 EUR
APOSOR12083-1G APOSOR12083-250MG
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Formule: C₈H₉N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689753
CAS nummer: 60138-76-3