6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12084-1G OR12084-5G
APOSOR12084-1GEA 146 EUR
APOSOR12084-1G APOSOR12084-5G
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Formule: C₈H₉N₃
Smeltpunt: 66…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08272099
CAS nummer: 154924-17-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III