3,5-Diaminobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1209-250G OR1209-1KG OR1209-500G
APOSOR1209-250GEA 35.1 EUR
APOSOR1209-250G APOSOR1209-1KG APOSOR1209-500G
3,5-Diaminobenzoic acid
3,5-Diaminobenzoic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007807
CAS nummer: 535-87-5
EINECS: 208-621-0