3-Hydroxyisonicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12100-1G OR12100-5G OR12100-25G
APOSOR12100-1GEA 22 EUR
APOSOR12100-1G APOSOR12100-5G APOSOR12100-25G
3-Hydroxyisonicotinic acid
3-Hydroxyisonicotinic acid
Formule: C₆H₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234165
CAS nummer: 10128-71-9