3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12105-1G OR12105-5G OR12105-25G
APOSOR12105-1GEA 22 EUR
APOSOR12105-1G APOSOR12105-5G APOSOR12105-25G
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₅IN₂
Smeltpunt: 190…194 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659023
CAS nummer: 23616-57-1