1-(4-Methoxyphenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR12110-1G OR12110-5G
APOSOR12110-1GEA 0 EUR
APOSOR12110-1G APOSOR12110-5G
1-(4-Methoxyphenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(4-Methoxyphenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Smeltpunt: 210…212 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01720969
CAS nummer: 62868-39-7