Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (E)-Methyl 2-((dimethylamino)methylene)-3-oxobutanoate, Methyl 2-[(dimethylamino)methylene]acetoacetate
OR12112-10G OR12112-1G OR12112-5G
APOSOR12112-10GEA 555 EUR
APOSOR12112-10G APOSOR12112-1G APOSOR12112-5G
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate 95%
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
Formule: C₈H₁₃NO₃
Smeltpunt: 66…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689663
CAS nummer: 203186-56-5