6-(Methylamino)nicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12120-1G OR12120-250MG
APOSOR12120-1GEA 48.3 EUR
APOSOR12120-1G APOSOR12120-250MG
6-(Methylamino)nicotinonitrile
6-(Methylamino)nicotinonitrile
Formule: C₇H₇N₃
Smeltpunt: 131…133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689756
CAS nummer: 261715-36-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III