6-Methyl-2H-1,4-benzoxazine-2,3(4H)-dione 3-oxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR12122-10G OR12122-1G OR12122-5G
APOSOR12122-10GEA 900 EUR
APOSOR12122-10G APOSOR12122-1G APOSOR12122-5G
6-Methyl-2H-1,4-benzoxazine-2,3(4H)-dione 3-oxime
6-Methyl-2H-1,4-benzoxazine-2,3(4H)-dione 3-oxime
Formule: C₉H₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689791
CAS nummer: 937602-17-0