5-(Chloromethyl)uracil
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-(Chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR1213-100MG OR1213-250MG
APOSOR1213-100MGEA 22 EUR
APOSOR1213-100MG APOSOR1213-250MG
5-(Chloromethyl)uracil
5-(Chloromethyl)uracil
Formule: C₅H₅ClN₂O₂
Smeltpunt: >350 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00218445
CAS nummer: 3590-48-5