Methyl-4-methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 4-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
OR12143-10G OR12143-1G OR12143-5G
APOSOR12143-10GEA 658 EUR
APOSOR12143-10G APOSOR12143-1G APOSOR12143-5G
Methyl-4-methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Methyl-4-methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂S
Smeltpunt: 59…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04125151
CAS nummer: 166392-24-1