4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12144-1G OR12144-500MG OR12144-5G
APOSOR12144-1GEA 83.3 EUR
APOSOR12144-1G APOSOR12144-500MG APOSOR12144-5G
4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂S
Smeltpunt: 169…171 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02187391
CAS nummer: 98276-75-6