6-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12145-1G OR12145-5G
APOSOR12145-1GEA 0 EUR
APOSOR12145-1G APOSOR12145-5G
6-Methyl-5-nitro-1H-indazole
6-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Formule: C₈H₇N₃O₂
Smeltpunt: 227…230 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03305368
CAS nummer: 81115-43-7