8-Methyl-4-quinolinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12150-1G OR12150-5G
APOSOR12150-1GEA 27.8 EUR
APOSOR12150-1G APOSOR12150-5G
8-Methyl-4-quinolinol
8-Methyl-4-quinolinol
Formule: C₁₀H₉NO
Smeltpunt: 213…215 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272344
CAS nummer: 23432-44-2