4-(2-Oxo-1-imidazolidinyl)benzenecarbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzonitrile
OR12158-1G OR12158-500MG
APOSOR12158-1GEA 70.1 EUR
APOSOR12158-1G APOSOR12158-500MG
4-(2-Oxo-1-imidazolidinyl)benzenecarbonitrile
4-(2-Oxo-1-imidazolidinyl)benzenecarbonitrile
Formule: C₁₀H₉N₃O
Smeltpunt: 179…181 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689735
CAS nummer: 144655-81-2