4-(2-Pyridinyl)-1H-pyrazol-5-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Amino-4-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole
OR12160-1G OR12160-500MG
APOSOR12160-1GEA 95 EUR
APOSOR12160-1G APOSOR12160-500MG
4-(2-Pyridinyl)-1H-pyrazol-5-amine
4-(2-Pyridinyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formule: C₈H₈N₄
Smeltpunt: 200…202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03617434
CAS nummer: 493038-87-2