N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]-4-iodobenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR12196-1G OR12196-5G
APOSOR12196-1GEA 271 EUR
APOSOR12196-1G APOSOR12196-5G
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]-4-iodobenzenesulphonamide
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]-4-iodobenzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₂INO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027185
CAS nummer: 952182-65-9