4-Bromo-1-methylimidazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1221-1G OR1221-10G OR1221-5G
APOSOR1221-1GEA 70.1 EUR
APOSOR1221-1G APOSOR1221-10G APOSOR1221-5G
4-Bromo-1-methylimidazole 98%
4-Bromo-1-methylimidazole
Formule: C₄H₅BrN₂
Kookpunt: 91…93 °C/0,1mmHg
Dichtheid: 1,614 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320501
CAS nummer: 25676-75-9