[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine
OR12222-1G OR12222-250MG
APOSOR12222-1GEA 103 EUR
APOSOR12222-1G APOSOR12222-250MG
[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Formule: C₅H₉N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03419807
CAS nummer: 612511-81-6
UN: 2735
ADR: 8,III