1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12235-1G OR12235-250MG
APOSOR12235-1GEA 176 EUR
APOSOR12235-1G APOSOR12235-250MG
1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride 95%
1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride
Formule: C₉H₈ClNO₃S
Smeltpunt: 154…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08691362
CAS nummer: 166883-20-1
UN: 3261
ADR: 8,III