4-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12260-1G OR12260-5G OR12260-10G
APOSOR12260-1GEA 42.4 EUR
APOSOR12260-1G APOSOR12260-5G APOSOR12260-10G
4-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine 97%
4-(2-Methylimidazol-1-yl)phenylamine
Formule: C₁₀H₁₁N₃
Smeltpunt: 111…113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06797788
CAS nummer: 74852-81-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III