2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12278-1G OR12278-5G
APOSOR12278-1GEA 22 EUR
APOSOR12278-1G APOSOR12278-5G
2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine 97%
2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine
Formule: C₆H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00126945
CAS nummer: 38557-72-1