4-Iodo-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12279-1G OR12279-5G OR12279-10G
APOSOR12279-1GEA 198 EUR
APOSOR12279-1G APOSOR12279-5G APOSOR12279-10G
4-Iodo-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
4-Iodo-1,2-dihydropyridin-2-one
Formule: C₅H₄INO
Smeltpunt: 186…188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09702419
CAS nummer: 858839-90-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III