2,4-Dibromo-1H-imidazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1229-1G OR1229-250MG
APOSOR1229-1GEA 132 EUR
APOSOR1229-1G APOSOR1229-250MG
2,4-Dibromo-1H-imidazole 98%
2,4-Dibromo-1H-imidazole
Formule: C₃H₂Br₂N₂
Smeltpunt: 193…198 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08741407
CAS nummer: 64591-03-3