Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12294-1G OR12294-250MG
APOSOR12294-1GEA 287 EUR
APOSOR12294-1G APOSOR12294-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid 97%
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid
Formule: C₉H₆O₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 10134-98-2