2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12297-1G OR12297-250MG
APOSOR12297-1GEA 495 EUR
APOSOR12297-1G APOSOR12297-250MG
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₀N₂O₃S
Smeltpunt: 175…177 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09702410
CAS nummer: 906353-04-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III