5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12300-1G OR12300-250MG OR12300-100MG OR12300-500MG OR12300-2.5G OR12300-5G
APOSOR12300-1GEA 263 EUR
APOSOR12300-1G APOSOR12300-250MG APOSOR12300-100MG APOSOR12300-500MG APOSOR12300-2.5G APOSOR12300-5G
5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
5-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Formule: C₆H₅ClOS
Kookpunt: 120 °C/8mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00130092
CAS nummer: 31555-59-6
UN: 3265
ADR: 8,II