Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12310-1G OR12310-250MG
APOSOR12310-1GEA 0 EUR
APOSOR12310-1G APOSOR12310-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde 97%
Benzo[b]thiophene-7-carboxaldehyde
Formule: C₉H₆OS
Smeltpunt: 42…44 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08572207
CAS nummer: 10134-91-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III