(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12313-1G OR12313-5G OR12313-250MG OR12313-25G
APOSOR12313-1GEA 120 EUR
APOSOR12313-1G APOSOR12313-5G APOSOR12313-250MG APOSOR12313-25G
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
(1-Methyl-1H-benzimidazol-2-yl)methylamine
Formule: C₉H₁₁N₃
Smeltpunt: 261…263 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00457746
CAS nummer: 20028-40-4
UN: 3259
ADR: 8,III