2-(Aminomethyl)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12317-1G OR12317-5G OR12317-10G
APOSOR12317-1GEA 30.8 EUR
APOSOR12317-1G APOSOR12317-5G APOSOR12317-10G
2-(Aminomethyl)phenol
2-(Aminomethyl)phenol
Formule: C₇H₉NO
Smeltpunt: 124…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00870498
CAS nummer: 932-30-9
EINECS: 213-249-7