1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12321-1G OR12321-250MG
APOSOR12321-1GEA 93.5 EUR
APOSOR12321-1G APOSOR12321-250MG
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine 97%
1-(Piperidin-4-ylcarbonyl)piperidine
Formule: C₁₁H₂₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03372500
CAS nummer: 63214-58-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III