Morpholino(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Piperidin-4-ylcarbonyl)morpholine hydrochloride
OR12322-1G OR12322-250MG
APOSOR12322-1GEA 129 EUR
APOSOR12322-1G APOSOR12322-250MG
Morpholino(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride 90%
Morpholino(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₉ClN₂O₂
Smeltpunt: 279…286 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864747
CAS nummer: 94467-73-9