4-Morpholinyl(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12325-1G OR12325-250MG
APOSOR12325-1GEA 213 EUR
APOSOR12325-1G APOSOR12325-250MG
4-Morpholinyl(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
4-Morpholinyl(2-piperidinyl)methanone hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₉ClN₂O₂
Smeltpunt: 291…293 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05865124
CAS nummer: 690634-79-8