tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12337-25G OR12337-100G OR12337-5G
APOSOR12337-25GEA 38 EUR
APOSOR12337-25G APOSOR12337-100G APOSOR12337-5G
tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₉NO₃
Smeltpunt: 70…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00673779
CAS nummer: 185099-67-6