Pyrazin-2-ylmethanol, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Pyrazinemethanol, 2-(Hydroxymethyl)pyrazine
OR12341-1G OR12341-5G OR12341-10G
APOSOR12341-1GEA 26.3 EUR
APOSOR12341-1G APOSOR12341-5G APOSOR12341-10G
Pyrazin-2-ylmethanol, Technical Grade
Pyrazin-2-ylmethanol
Formule: C5H6N2O
Smeltpunt: 32…36 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01693938
CAS nummer: 6705-33-5