4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12347-10G OR12347-5G
APOSOR12347-10GEA 563 EUR
APOSOR12347-10G APOSOR12347-5G
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture) 95%
4-Ethylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formule: C₈H₁₇N
Kookpunt: 75…80 °C/20mmHg
Dichtheid: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04969087
CAS nummer: 42195-97-1
UN: 2924
ADR: 3+8,III