dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12348-1G OR12348-250MG OR12348-5G
APOSOR12348-1GEA 48.3 EUR
APOSOR12348-1G APOSOR12348-250MG APOSOR12348-5G
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde 97%
dibenzo[b,d]furan-2-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₈O₂
Smeltpunt: 73…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00136272
CAS nummer: 5397-82-0