3-Phenoxybenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene, 3-(Bromomethyl)diphenyl ether
OR12353-1G OR12353-250MG OR12353-5G
APOSOR12353-1GEA 101 EUR
APOSOR12353-1G APOSOR12353-250MG APOSOR12353-5G
3-Phenoxybenzyl bromide
3-Phenoxybenzyl bromide
Formule: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263.13 g/mol
Kookpunt: 112…118 °C/0.1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01761658
CAS nummer: 51632-16-7
EINECS: 257-327-9
UN: 3265
ADR: 8 III