6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromo-3-formylindole, 6-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
OR12354-1G OR12354-250MG
APOSOR12354-1GEA 24.9 EUR
APOSOR12354-1G APOSOR12354-250MG
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
6-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Formule: C₉H₆BrNO
Smeltpunt: 200…206 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00792689
CAS nummer: 17826-04-9