3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, HCl
OR12368-1G OR12368-5G
APOSOR12368-1GEA 57 EUR
APOSOR12368-1G APOSOR12368-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride 95%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride
Formule: C₇H₈ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043420
CAS nummer: 14206-69-0