N-Methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)methanamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methyl-5-[(methylamino)methyl]thiophene hydrochloride
OR12379-1G OR12379-250MG OR12379-100MG OR12379-500MG
APOSOR12379-1GEA 269 EUR
APOSOR12379-1G APOSOR12379-250MG APOSOR12379-100MG APOSOR12379-500MG
N-Methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)methanamine hydrochloride
N-Methyl-1-(5-methyl-2-thienyl)methanamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₂ClNS
Smeltpunt: 168…169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07106798
CAS nummer: 912569-78-9