2-Bromo-3-furoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12387-100MG OR12387-250MG OR12387-500MG
APOSOR12387-100MGEA 145 EUR
APOSOR12387-100MG APOSOR12387-250MG APOSOR12387-500MG
2-Bromo-3-furoyl chloride
2-Bromo-3-furoyl chloride
Formule: C₅H₂BrClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09702418
CAS nummer: 915707-69-6
UN: 3265
ADR: 8,II