1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12399-1G OR12399-25G OR12399-5G
APOSOR12399-1GEA 22 EUR
APOSOR12399-1G APOSOR12399-25G APOSOR12399-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formule: C₅H₆N₂O
Kookpunt: 115 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03419801
CAS nummer: 27258-33-9