(5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12405-1G OR12405-5G
APOSOR12405-1GEA 0 EUR
APOSOR12405-1G APOSOR12405-5G
(5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol 97%
(5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methanol
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09702371
CAS nummer: 930110-98-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III