Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12411-1G OR12411-25G OR12411-5G
APOSOR12411-1GEA 176 EUR
APOSOR12411-1G APOSOR12411-25G APOSOR12411-5G
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Methyl-3-amino-5-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₉NO₃
Smeltpunt: 124…126 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09263220
CAS nummer: 67973-80-2