5-[3-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12432-1G OR12432-250MG
APOSOR12432-1GEA 431 EUR
APOSOR12432-1G APOSOR12432-250MG
5-[3-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
5-[3-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₉BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09817470
CAS nummer: 926921-57-5
UN: 3261
ADR: 8,III