4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR12434-1G OR12434-500MG
APOSOR12434-1GEA 0 EUR
APOSOR12434-1G APOSOR12434-500MG
4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
4-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
Formule: C₁₀H₈BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00159724
CAS nummer: 2039-50-1
UN: 3261
ADR: 8,III