DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12450-250MG OR12450-2.5G OR12450-5G
APOSOR12450-250MGEA 57.2 EUR
APOSOR12450-250MG APOSOR12450-2.5G APOSOR12450-5G
DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
DL-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Formule: C₈H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065931
CAS nummer: 938-97-6