6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1246-1G OR1246-5G
APOSOR1246-1GEA 73 EUR
APOSOR1246-1G APOSOR1246-5G
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Formule: C₅H₃ClN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173802
CAS nummer: 23576-81-0