2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR12462-10G OR12462-1G OR12462-5G
APOSOR12462-10GEA 1360 EUR
APOSOR12462-10G APOSOR12462-1G APOSOR12462-5G
2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide
2,4-Dichloro-N'-(2-chloroacetyl)benzenecarbohydrazide
Formule: C₉H₇Cl₃N₂O₂
Smeltpunt: 204…206 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02580953
CAS nummer: 184877-74-5